Få mere at vide
Diquat dibromidhydrat i vand 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12936593 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12936593 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12936593 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P822650
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diquat dibromide hydrate
Emballage Ampul(er)
CAS 6385-62-2
Molekylær formel C12H14Br2N2O
Koncentration 100μ g/ml
MDL nummer MFCD00211319
InChI nøgle KLJOSQAQZMLLMB-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.[Br-].[Br-].C1C[N+]2=CC=CC=C2C2=CC=CC=[N+]12
IUPAC navn 7λ⁵,10λ⁵-diazatricyclo[8.4.0.02,7]tetradeca-1(14),2,4,6,10,12-hexaen-7,10-bis(ylium)hydratdibromid
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 362.07
PubChem CID 115268
Mængde 1 mL