Få mere at vide
Diquat dibromidhydrat i vand 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12926593 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12926593 10 mL 10ml
1 options
Artikelnummer. 12926593 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P822640
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diquat dibromide hydrate
Emballage Ampul(er)
CAS 6385-62-2
Molekylær formel C12H14Br2N2O
Koncentration 10 μg/mL
MDL nummer MFCD00211319
InChI nøgle KLJOSQAQZMLLMB-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.[Br-].[Br-].C1C[N+]2=CC=CC=C2C2=CC=CC=[N+]12
IUPAC navn 6,7-dihydrodipyrido[1,2-b
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 362.07
PubChem CID 115268
Mængde 10 mL