Få mere at vide
Dimethenamid i methanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12935494 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12935494 1 mL 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12935494 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P820870
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethenamid
Emballage Ampul(er)
CAS 87674-68-8
Molekylær formel C12H18ClNO2S
Koncentration 100 μg/ml
InChI nøgle JLYFCTQDENRSOL-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CSC(=C1N(C(C)COC)C(=O)CCl)C
IUPAC navn 2-chlor-N-(2,4-dimethylthiophen-3-yl)-N-(1-methoxypropan-2-yl)acetamid
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylvægt (g/mol) 275.791
PubChem CID 91744
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:83638
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Metabolite Dimethenamid in Methanol 100µg/mL
Mention d'avertissement
  • Fare
Catégorie de danger
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Mention de danger
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Conseils de prudence
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.