Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dieldrin |
| Emballage | Ampul(er) |
| CAS | 60-57-1 |
| Molekylær formel | C12H8Cl6O |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| InChI nøgle | DFBKLUNHFCTMDC-YNXGVQRSSA-N |
| SMIL | C1C2C3C(C1C4C2O4)C5(C(=C(C3(C5(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 380.895 |
| PubChem CID | 101820673 |
| Vis mere |