missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dicrotophos in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™

Artikelnummer. 12977013 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12977013 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12977013 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P879810

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.

Tekniske data

Emballage Ampoule
CAS 141-66-2
Analyt- eller komponentnavne Dicrotophos
Molekylær formel C8H16NO5P
Koncentration 100 μg/mL
InChI nøgle VEENJGZXVHKXNB-VOTSOKGWSA-N
Type Pesticide and Metabolite Standards
SMIL CC(=CC(=O)N(C)C)OP(=O)(OC)OC
Element Dicrotophos
IUPAC navn [(E)-4-(dimethylamino)-4-oxobut-2-en-2-yl] dimethyl phosphate
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 237.192
PubChem CID 5371560
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:38658
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution Dicrotophos 100ug/ml in methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P330-Skyl munden.
  • P361+P364-Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.