Få mere at vide
Metabolite Dichlorvos D6 in n-Nonane 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12915454 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12915454 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12915454 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P819940
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichlorvos D6
Emballage Ampoule(s)
CAS 62-73-7
Molekylær formel C4H7Cl2O4P
Koncentration 100 μg/mL
MDL nummer MFCD00036123
InChI nøgle OEBRKCOSUFCWJD-UHFFFAOYSA-N
SMIL COP(=O)(OC)OC=C(Cl)Cl
IUPAC navn 2,2-dichloroethenyl dimethyl phosphate
Opløsningsmiddel eller Matrix n-Nonane
Molekylvægt (g/mol) 220.97
PubChem CID 3039
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:34690