missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Metabolite Dichlorvos in Acetonitrile 10μg/mL, Fisher Chemical™

Artikelnummer. 12965444 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12965444 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12965444 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P819870

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dichlorvos
Emballage Ampoule(s)
CAS 62-73-7
Molekylær formel C4H7Cl2O4P
Koncentration 10 μg/mL
MDL nummer MFCD00036123
FN nummer 1648
InChI nøgle OEBRKCOSUFCWJD-UHFFFAOYSA-N
SMIL COP(=O)(OC)OC=C(Cl)Cl
IUPAC navn 2,2-dichloroethenyl dimethyl phosphate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 220.97
PubChem CID 3039
Mængde 10 mL
ChEBI CHEBI:34690
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution Dichlorvos,2,2-dichlorovinyl dimethyl phosphate 10ug/ml in in acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P330-Skyl munden.
  • P361+P364-Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.