Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibenzo(a,j)acridine |
| Emballage | Ampul(er) |
| CAS | 224-42-0 |
| Molekylær formel | C21H13N |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| InChI nøgle | ANUCHZVCBDOPOX-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=NC4=C(C=C32)C5=CC=CC=C5C=C4 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Toluene |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.342 |
| PubChem CID | 9177 |
| Vis mere |