Få mere at vide
Metabolite Dibenzo(a,h)anthracene in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12945294 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12945294 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12945294 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P816960
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzo(a,h)anthracene
Emballage Ampoule(s)
CAS 53-70-3
Molekylær formel C22H14
Koncentration 100 μg/mL
InChI nøgle LHRCREOYAASXPZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC4=C(C=CC5=CC=CC=C54)C=C32
IUPAC navn naphtho[1,2-b]phenanthrene
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Molekylvægt (g/mol) 278.354
PubChem CID 5889
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:35299