Få mere at vide
Metabolite Dibenzo(a,h)anthracene in DCM 10μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12935294 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12935294 10 mL 10ml
1 options
Artikelnummer. 12935294 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P816950
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzo(a,h)anthracene
Emballage Ampoule(s)
CAS 53-70-3
Molekylær formel C22H14
Koncentration 10 μg/mL
InChI nøgle LHRCREOYAASXPZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC4=C(C=CC5=CC=CC=C54)C=C32
IUPAC navn naphtho[1,2-b]phenanthrene
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Molekylvægt (g/mol) 278.354
PubChem CID 5889
Mængde 10 mL
ChEBI CHEBI:35299