missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibenzo(a,e)pyrene |
| Emballage | Ampul(er) |
| CAS | 192-65-4 |
| Molekylær formel | C24H14 |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| InChI nøgle | KGHMWBNEMFNJFZ-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=CC=C2C3=C4C(=CC2=C1)C5=CC=CC=C5C6=CC=CC(=C64)C=C3 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Toluene |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.376 |
| PubChem CID | 9126 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?