Få mere at vide
Metabolite Di-n-propyl Phthalate-3,4,5,6-d4 in n-Nonane 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12916593 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12916593 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12916593 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P822610
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-propyl Phthalate-3,4,5,6-d4
Emballage Ampoule(s)
CAS 358731-29-0
Molekylær formel C14H18O4
Koncentration 100 μg/mL
InChI nøgle MQHNKCZKNAJROC-KDWZCNHSSA-N
SMIL CCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCC
IUPAC navn dipropyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate
Opløsningsmiddel eller Matrix n-Nonane
Molekylvægt (g/mol) 254.318
PubChem CID 71312365
Mængde 1 mL