Få mere at vide
Decafluortriphenylphosphin i DCM 500 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12936043 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12936043 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12936043 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F114071
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decafluorotriphenylphosphine
Emballage Ampul
CAS 5074-71-5
Molekylær formel C18H5F10P
Koncentration 500 μg/mL
InChI nøgle OYNXPGGNQMSMTR-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL FC1=C(F)C(F)=C(P(C2=CC=CC=C2)C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
IUPAC navn bis(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)-phenylphosphan
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Molekylvægt (g/mol) 442.20
PubChem CID 78757
Mængde 1 mL