Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Decafluorotriphenylphosphine |
| Emballage | Ampul |
| CAS | 5074-71-5 |
| Molekylær formel | C18H5F10P |
| Koncentration | 500 μg/mL |
| InChI nøgle | OYNXPGGNQMSMTR-UHFFFAOYSA-N |
| Type | Organic Single-component Standard Solution |
| SMIL | FC1=C(F)C(F)=C(P(C2=CC=CC=C2)C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F |
| IUPAC navn | bis(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)-phenylphosphan |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Dichloromethane |
| Vis mere |