Få mere at vide
Metabolite Decafluorotriphenylphosphine in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12992654 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12992654 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12992654 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P816180
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decafluorotriphenylphosphine
Emballage Ampoule(s)
CAS 5074-71-5
Molekylær formel C18H5F10P
Koncentration 100 μg/mL
InChI nøgle OYNXPGGNQMSMTR-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC1=C(F)C(F)=C(P(C2=CC=CC=C2)C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
IUPAC navn bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)(phenyl)phosphane
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Molekylvægt (g/mol) 442.20
PubChem CID 78757
Mængde 1 mL