Få mere at vide
Metabolite Decafluorobiphenyl in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12952654 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12952654 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12952654 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P816120
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decafluorobiphenyl
Emballage Ampoule(s)
CAS 434-90-2
Molekylær formel C12F10
Koncentration 100 μg/mL
InChI nøgle ONUFSRWQCKNVSL-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)benzene
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Molekylvægt (g/mol) 334.116
PubChem CID 67949
Mængde 1 mL