Få mere at vide
Metabolit decabromodiphenyl ether i toluen 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12922784 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12922784 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12922784 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P837330
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decabromodiphenyl ether
Emballage Ampul(er)
CAS 1163-19-5
Molekylær formel C12Br10O
Koncentration 100mu;g/mL
InChI nøgle WHHGLZMJPXIBIX-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1(=C(C(=C(C(=C1Br)Br)Br)Br)Br)OC2=C(C(=C(C(=C2Br)Br)Br)Br)Br
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentabrom-6-(2,3,4,5,6-pentabromphenoxy)benzen
Opløsningsmiddel eller Matrix Iso-octane/Toluene (9/1)
Molekylvægt (g/mol) 959.171
PubChem CID 14410
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:82436