Få mere at vide
Metabolite Decabromodiphenyl ether in n-Nonane 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12942784 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12942784 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12942784 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P837350
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decabromodiphenyl ether
Emballage Ampoule(s)
CAS 1163-19-5
Molekylær formel C12Br10O
Koncentration 100mu;g/mL
InChI nøgle WHHGLZMJPXIBIX-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1(=C(C(=C(C(=C1Br)Br)Br)Br)Br)OC2=C(C(=C(C(=C2Br)Br)Br)Br)Br
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentabromo-6-(2,3,4,5,6-pentabromophenoxy)benzene
Opløsningsmiddel eller Matrix n-Nonane
Molekylvægt (g/mol) 959.171
PubChem CID 14410
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:82436