Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cycloheximide |
| Emballage | Flaske |
| CAS | 66-81-9 |
| Renhedsgrad noter | EU Ph Ref: 1023304 |
| Molekylær formel | C15H23NO4 |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| MDL nummer | MFCD00082346 |
| InChI nøgle | YPHMISFOHDHNIV-QTEFRXOUNA-N |
| SMIL | [H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC1CC(=O)NC(=O)C1 |
| IUPAC navn | 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyethyl]piperidin-2,6-dion |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Cycloheximide [CAS:66-81-9] 100 ug/ml in Methanol (P879630)
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol