missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Crotonaldehyde-DNPH |
| Emballage | Ampoule(s) |
| CAS | 1527-96-4 |
| Molekylær formel | C10H10N4O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| MDL nummer | MFCD00191336 |
| FN nummer | 1648 |
| InChI nøgle | GFUVNGJSSAEZHW-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC=CC=NNC1=C(C=C(C=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O |
| IUPAC navn | N-[[(E)-but-2-enylidene]amino]-2,4-dinitroaniline |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktbeteckning
- Standard solution Crotonaldehyde-DNPH 100ug/ml in acetonitrile
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P330-Skyl munden.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?