Få mere at vide
Clofentezin i methanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12953234 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12953234 1 mL 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12953234 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P874910
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clofentezine
Emballage Ampul
CAS 74115-24-5
Molekylær formel C14H8Cl2N4
Koncentration 100μ g/ml
InChI nøgle UXADOQPNKNTIHB-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C2=NN=C(N=N2)C3=CC=CC=C3Cl)Cl
IUPAC navn 3,6-bis(2-chlorphenyl)-1,2,4,5-tetrazin
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 303.146
PubChem CID 73670
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:39315
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Metabolite Clofentezine in Methanol 100µg/mL
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol