Få mere at vide
Metabolite Chrysene in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12932544 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12932544 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12932544 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P813080
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chrysene
Emballage Ampoule(s)
CAS 218-01-9
Molekylær formel C18H12
Koncentration 100 μg/mL
InChI nøgle WDECIBYCCFPHNR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C=CC4=CC=CC=C43
IUPAC navn chrysene
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Molekylvægt (g/mol) 228.294
PubChem CID 9171
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:51687