Få mere at vide
Chrysen i DCM 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12922544 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12922544 10 mL 10ml
1 options
Artikelnummer. 12922544 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P813070
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chrysene
Emballage Ampul(er)
CAS 218-01-9
Molekylær formel C18H12
Koncentration 10 μg/mL
InChI nøgle WDECIBYCCFPHNR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C=CC4=CC=CC=C43
IUPAC navn krysen
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Molekylvægt (g/mol) 228.294
PubChem CID 9171
Mængde 10 mL
ChEBI CHEBI:51687