Få mere at vide
Chrysen i acetonitril 10 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12982534 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12982534 10 mL 10ml
1 options
Artikelnummer. 12982534 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P813030
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chrysene
Emballage Ampul(er)
CAS 218-01-9
Molekylær formel C18H12
Koncentration 10 μg/mL
FN nummer 1648
InChI nøgle WDECIBYCCFPHNR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C=CC4=CC=CC=C43
IUPAC navn krysen
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 228.294
PubChem CID 9171
Mængde 10 mL
ChEBI CHEBI:51687
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution Chrysene 10ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.