missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chrysen i acetone 100 μg/ml, Fisher Chemical™

Artikelnummer. 12972534 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12972534 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12972534 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P813020

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chlortoluron
Emballage Ampul(er)
CAS 218-01-9
Molekylær formel C18H12
Koncentration 100μ g/ml
FN nummer 1090
InChI nøgle WDECIBYCCFPHNR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C=CC4=CC=CC=C43
IUPAC navn krysen
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 228.294
PubChem CID 9171
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:51687
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution Chrysene 100ug/ml in acetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.