Få mere at vide
Metabolite Chlortoluron in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12952534 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12952534 1 mL 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12952534 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P812950
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlortoluron
Emballage Ampoule(s)
CAS 15545-48-9
Molekylær formel C10H13ClN2O
Koncentration 100 μg/mL
MDL nummer MFCD00018275
InChI nøgle JXCGFZXSOMJFOA-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)C(=O)NC1=CC=C(C)C(Cl)=C1
IUPAC navn 1-(3-chloro-4-methylphenyl)-3,3-dimethylurea
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 212.68
PubChem CID 27375
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:81981