Få mere at vide
Chlortoluron i acetonitril 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12932534 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12932534 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12932534 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P812930
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlortoluron
Emballage Ampul(er)
CAS 15545-48-9
Molekylær formel C10H13ClN2O
Koncentration 100 μg/ml
MDL nummer MFCD00018275
FN nummer 1648
InChI nøgle JXCGFZXSOMJFOA-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)C(=O)NC1=CC=C(C)C(Cl)=C1
IUPAC navn 3-(3-chlor-4-methylphenyl)-1,1-dimethylurinstof
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 212.68
PubChem CID 27375
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:81981
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution Chlortoluron 100ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.