Få mere at vide
Metabolite Chlorthal-dimethyl in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12952614 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12952614 1 mL 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12952614 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P815320
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorthal-dimethyl
Emballage Ampoule(s)
CAS 1861-32-1
Molekylær formel C10H6Cl4O4
Koncentration 100 μg/mL
MDL nummer MFCD00014902
InChI nøgle NPOJQCVWMSKXDN-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)C1=C(Cl)C(Cl)=C(C(=O)OC)C(Cl)=C1Cl
IUPAC navn 1,4-dimethyl 2,3,5,6-tetrachlorobenzene-1,4-dicarboxylate
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 331.95
PubChem CID 2943
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:34664