Få mere at vide
Metabolite Chlorthal-diacid in Acetonitrile 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12972614 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12972614 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12972614 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P815360
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Kemisk navn eller materiale Chlorthal-diacid
Emballage Ampoule(s)
CAS 1861-32-1
Molekylær formel C10H6Cl4O4
Koncentration 100 μg/mL
MDL nummer MFCD00014902
FN nummer 1145
InChI nøgle NPOJQCVWMSKXDN-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)C1=C(Cl)C(Cl)=C(C(=O)OC)C(Cl)=C1Cl
IUPAC navn 1,4-dimethyl 2,3,5,6-tetrachlorobenzene-1,4-dicarboxylate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 331.95
PubChem CID 2943
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:34664
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Standard solution Chlorthal-diacid 100ug/ml in acetonitrile
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.