Få mere at vide
Chlorsulfuron i acetonitril 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12993224 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12993224 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12993224 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P874850
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorsulfuron
Emballage Ampul
CAS 64902-72-3
Molekylær formel C12H12ClN5O4S
Koncentration 100μ g/ml
MDL nummer MFCD00128059
FN nummer 1648
InChI nøgle VJYIFXVZLXQVHO-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=NC(C)=NC(NC(=O)NS(=O)(=O)C2=CC=CC=C2Cl)=N1
IUPAC navn 1-(2-chlorphenyl)sulfonyl-3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)urinstof
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 357.77
PubChem CID 47491
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:47066
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution Chlorsulfuron 100ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.