Få mere at vide
Chlorpyrifos D10 in n-Nonane 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12972524 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12972524 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12972524 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P812710
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorpyrifos D10
Emballage Ampoule(s)
CAS 285138-81-0
Molekylær formel C9H11Cl3NO3PS
Koncentration 100 μg/mL
InChI nøgle SBPBAQFWLVIOKP-MWUKXHIBSA-N
SMIL CCOP(=S)(OCC)OC1=NC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
IUPAC navn bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)-sulfanylidene-(3,5,6-trichloropyridin-2-yl)oxy-$l^{5}-phosphane
Opløsningsmiddel eller Matrix n-Nonane
Molekylvægt (g/mol) 360.636
PubChem CID 16213399
Mængde 1 mL