Få mere at vide
Chlorpyrifos methyl i acetonitril 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12992524 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12992524 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12992524 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P812750
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Vea la política de devoluciones
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Chlorpyrifos methyl
Emballage Ampul(er)
CAS 5598-13-0
Molekylær formel C7H7Cl3NO3PS
Koncentration 100μ g/ml
FN nummer 1648
InChI nøgle HRBKVYFZANMGRE-UHFFFAOYSA-N
SMIL COP(=S)(OC)OC1=NC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
IUPAC navn dimethoxy-sulfanyliden-(3,5,6-trichlorpyridin-2-yl)oxy-$1^{5}-phosphan
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 322.521
PubChem CID 21803
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:34632
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution Chlorpyrifos methyl 100ug/ml in acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.