Få mere at vide
Chlorpyrifos methyl i acetonitril 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12982524 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12982524 10 mL 10ml
1 options
Artikelnummer. 12982524 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P812740
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorpyrifos methyl
Emballage Ampul(er)
CAS 5598-13-0
Molekylær formel C7H7Cl3NO3PS
Koncentration 10 μg/mL
FN nummer 1648
InChI nøgle HRBKVYFZANMGRE-UHFFFAOYSA-N
SMIL COP(=S)(OC)OC1=NC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
IUPAC navn dimethoxy-sulfanyliden-(3,5,6-trichlorpyridin-2-yl)oxy-$1^{5}-phosphan
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 322.521
PubChem CID 21803
Mængde 10 mL
ChEBI CHEBI:34632
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution Chlorpyrifos methyl 10ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.