Få mere at vide
Chlorpyrifos i acetonitril 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12912524 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12912524 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12912524 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P812630
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorpyrifos
Emballage Ampul(er)
CAS 2921-88-2
Molekylær formel C9H11Cl3NO3PS
Koncentration 100μ g/ml
FN nummer 1648
InChI nøgle SBPBAQFWLVIOKP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOP(=S)(OCC)OC1=NC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
IUPAC navn diethoxy-sulfanyliden-(3,5,6-trichlorpyridin-2-yl)oxy-$1^{5}-phosphan
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 350.575
PubChem CID 2730
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:34631
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution Chlorpyrifos 100ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.