Få mere at vide
Metabolite Chlorothalonil in Acetonitrile 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12972494 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12972494 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12972494 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P812230
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorothalonil
Emballage Ampoule(s)
CAS 1897-45-6
Molekylær formel C8Cl4N2
Koncentration 100 μg/mL
FN nummer 1230
InChI nøgle CRQQGFGUEAVUIL-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(#N)C1=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)C#N)Cl
IUPAC navn 2,4,5,6-tetrachlorobenzene-1,3-dicarbonitrile
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 265.902
PubChem CID 15910
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:3639
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution Chlorothalonil 100ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.