Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloromethane |
| Emballage | Ampul(er) |
| CAS | 74-87-3 |
| Molekylær formel | CH3Cl |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| InChI nøgle | NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CCl |
| IUPAC navn | chlormethan |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Metanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 50.485 |
| Vis mere |