Få mere at vide
Chloromethane in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12902464 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12902464 10 mL 10ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12902464 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P811510
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloromethane
Emballage Ampoule(s)
CAS 74-87-3
Molekylær formel CH3Cl
Koncentration 10 μg/mL
InChI nøgle NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCl
IUPAC navn chloromethane
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 50.485
PubChem CID 6327
Mængde 10 mL
ChEBI CHEBI:36014