Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloroethane |
| Emballage | Ampul(er) |
| CAS | 75-00-3 |
| Molekylær formel | C2H5Cl |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| InChI nøgle | HRYZWHHZPQKTII-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CCCl |
| IUPAC navn | chlorethan |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 64.512 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- chloroehtane 100µg/ml in methanol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol