missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chlorbenzilat i methanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™

Artikelnummer. 12952444 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12952444 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12952444 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P811110

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chlorobenzilate
Emballage Ampul(er)
CAS 510-15-6
Molekylær formel C16H14Cl2O3
Koncentration 10 μg/mL
InChI nøgle RAPBNVDSDCTNRC-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C(C1=CC=C(C=C1)Cl)(C2=CC=C(C=C2)Cl)O
IUPAC navn ethyl-2,2-bis(4-chlorphenyl)-2-hydroxyacetat
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 325.185
PubChem CID 10522
Mængde 10 mL
ChEBI CHEBI:34626
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.