Få mere at vide
Chlormequat Chloride i Acetonitril 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12902424 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12902424 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12902424 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P810670
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlormequat Chloride
Emballage Ampul(er)
CAS 999-81-5
Molekylær formel C5H13Cl2N
Koncentration 100 μg/ml
FN nummer 1648
InChI nøgle UHZZMRAGKVHANO-UHFFFAOYSA-M
SMIL C[N+](C)(C)CCCl.[Cl-]
IUPAC navn 2-chlorethyl(trimethyl)azaniumchlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 158.066
PubChem CID 13836
Mængde 1 mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution Chlormequat chloride,2-chloroethyltrimethylammonium chloride 100ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.