Få mere at vide
Chlormequat Chloride i Acetonitril 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12992414 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12992414 10 mL 10ml
1 options
Artikelnummer. 12992414 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P810660
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlormequat Chloride
Emballage Ampul(er)
CAS 999-81-5
Molekylær formel C5H13Cl2N
Koncentration 10 μg/mL
FN nummer 1648
InChI nøgle UHZZMRAGKVHANO-UHFFFAOYSA-M
SMIL C[N+](C)(C)CCCl.[Cl-]
IUPAC navn 2-chlorethyl(trimethyl)azaniumchlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 158.066
PubChem CID 13836
Mængde 10 mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution Chlormequat chloride,2-chloroethyltrimethylammonium chloride 10ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.