Få mere at vide
Chloridazon i acetonitril 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12962414 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12962414 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12962414 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P810590
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloridazon
Emballage Ampul(er)
CAS 1698-60-8
Molekylær formel C10H8ClN3O
Koncentration 100μ g/ml
MDL nummer MFCD00055402
FN nummer 1648
InChI nøgle WYKYKTKDBLFHCY-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=C(Cl)C(=O)N(N=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 5-amino-4-chlor-2-phenylpyridazin-3-on
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 221.64
PubChem CID 15546
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:81838
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution Chloridazon,5-amino-4-chloro-2-phenylpyridazine-3-(2H)-one,pyrazon 100ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.