Få mere at vide
Chloridazon i acetonitril 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12952414 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12952414 10 mL 10ml
1 options
Artikelnummer. 12952414 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P810580
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloridazon
Emballage Ampul(er)
CAS 1698-60-8
Molekylær formel C10H8ClN3O
Koncentration 10 μg/mL
MDL nummer MFCD00055402
FN nummer 1648
InChI nøgle WYKYKTKDBLFHCY-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=C(Cl)C(=O)N(N=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 5-amino-4-chlor-2-phenylpyridazin-3-on
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 221.64
PubChem CID 15546
Mængde 10 mL
ChEBI CHEBI:81838
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution Chloridazon,5-amino-4-chloro-2-phenylpyridazine-3-(2H)-one,pyrazon 10ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.