Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlordane |
| Emballage | Ampul(er) |
| CAS | 57-74-9 |
| Molekylær formel | C10H6Cl8 |
| Koncentration | 10 μg/mL |
| InChI nøgle | BIWJNBZANLAXMG-POTNBKISSA-N |
| SMIL | C1C2C(C(C1Cl)Cl)C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 409.758 |
| PubChem CID | 24860539 |
| Vis mere |