Få mere at vide
Chlordan i DCM 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12926133 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12926133 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12926133 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F119801
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlordane
Emballage Ampul
CAS 57-74-9
Molekylær formel C10H6Cl8
Koncentration 100μ g/ml
InChI nøgle BIWJNBZANLAXMG-POTNBKISSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL C1C2C(C(C1Cl)Cl)C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Molekylvægt (g/mol) 409.758
PubChem CID 24860539
Mængde 1 mL