Få mere at vide
Metabolite Carbofuran in Acetonitrile 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12979763 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12979763 1 mL 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12979763 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P809800
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbofuran
Emballage Ampoule(s)
CAS 1563-66-2
Molekylær formel C12H15NO3
Koncentration 100 μg/mL
FN nummer 1648
InChI nøgle DUEPRVBVGDRKAG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1(CC2=C(O1)C(=CC=C2)OC(=O)NC)C
IUPAC navn (2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-yl) N-methylcarbamate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 221.256
PubChem CID 2566
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:34611
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution Carbofuran,2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl N-methylcarbamate 100ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i