Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbendazim |
| Emballage | Ampul(er) |
| CAS | 86-74-8 |
| Molekylær formel | C12H9N |
| Koncentration | 10 μg/ml |
| MDL nummer | MFCD00004960 |
| FN nummer | 1648 |
| InChI nøgle | UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2 |
| IUPAC navn | 9H-carbazol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Standard solution Carbendazim,methyl benzimidazol-2-ylcarbamate 10ug/ml in acetonitrile
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i