Få mere at vide
Metabolite Carbazole in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12989943 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12989943 1 mL 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12989943 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P832400
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbazole
Emballage Ampoule(s)
CAS 86-74-8
Molekylær formel C12H9N
Koncentration 100 μg/mL
MDL nummer MFCD00004960
InChI nøgle UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
SMIL N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
IUPAC navn 9H-carbazole
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 167.21
PubChem CID 6854
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:27543