Få mere at vide
Metabolite Carbazole in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12919763 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12919763 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12919763 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P809570
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbazole
Emballage Ampoule(s)
CAS 86-74-8
Molekylær formel C12H9N
Koncentration 100 μg/mL
MDL nummer MFCD00004960
InChI nøgle UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
SMIL N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
IUPAC navn 9H-carbazole
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Molekylvægt (g/mol) 167.21
PubChem CID 6854
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:27543