Få mere at vide
Metabolite Carbazole in DCM 10μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12909763 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12909763 10 mL 10ml
1 options
Artikelnummer. 12909763 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P809560
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbazole
Emballage Ampoule(s)
CAS 86-74-8
Molekylær formel C12H9N
Koncentration 10 μg/mL
MDL nummer MFCD00004960
InChI nøgle UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
SMIL N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
IUPAC navn 9H-carbazole
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Molekylvægt (g/mol) 167.21
PubChem CID 6854
Mængde 10 mL
ChEBI CHEBI:27543