Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bupirimate |
| Emballage | Ampoule(s) |
| CAS | 41483-43-6 |
| Molekylær formel | C13H24N4O3S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| InChI nøgle | DSKJPMWIHSOYEA-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CCCCC1=C(N=C(N=C1OS(=O)(=O)N(C)C)NCC)C |
| IUPAC navn | [5-butyl-2-(ethylamino)-6-methylpyrimidin-4-yl] N,N-dimethylsulfamate |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.42 |
| Vis mere |